Learn More
Tocris Bioscience™ Rimcazole dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762514
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18762514 50 mg 50 Milligramm
18722714 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18762514 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1497/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
σ2 antagonist. Also DAT inhibitor
Antagonist at σ receptors (IC50 values are 1480 and 386 nM at σ1 and σ2 receptors respectively). Also binds to the dopamine transporter (IC50 = 57.6 nM) and inhibits dopamine uptake. Reduces the stimulatory effects of cocaine in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75859-03-9
Summenformel C21H29Cl2N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rimcazole dihydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 394.39
Reinheit >98%
Molekulargewicht 394.384