Learn More
RIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen RIN1
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16885994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16388-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16875994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16388-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rit and its neuron-specific homologue, Rin, define a recently discovered subfamily of Ras-related GTPases. Rit and Rin are membrane-associated in spite of the fact that they lack a CAAX box or similar C-terminal lipidation motif. Rit and Rin display 64% amino acid sequence identity and share a unique nine amino acid effector domain (DPTIEDAYK) that is 100% conserved between the murine and human proteins. Although the effector domain sequences of Rit and Rin are very similar to that of Ras, Rit and Rin have been shown to interact with the known Ras-binding proteins RalGDS, Rlf and AF-6, but not the Raf kinases, RIN1 or the p110 subunit of PI3 kinase. For this reason, it has been suggested that Rit and Rin may play important roles in the regulation of signaling pathways distinct from those controlled by Ras.
Spezifikation
Spezifikation
RIN1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P97680, Q13671, Q921Q7
207119, 225870, 9610
RIN1 Fusion Protein Ag9451
Primary
-20°C
RIN1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Ras and Rab interactor 1, Ras inhibitor JC99, RIN1
RIN1
IgG
Antigen Affinity Chromatography