Learn More
IKA™ H 240 Ringsatz zum Abdecken von Heizbädernd. der öffnung variabel von 25-185mm
Marke: IKA™ 0002858700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
H 159 ZwischenbodenErlaubt das Hineinstellen von Gefässen in das Heizbad HBR 4 digital, ohne das rotierende Rührstäbchen in seiner Bewegung zu stören.
Typ: Ringsatz H 240 zum Abdecken von HBR 4 digital
Spezifikation
Wärmebad | |
Ringsätze |