Learn More
Emma Safety Footwear Ringo Vielseitige Sicherheitsschuhe Größe XD
Mit abwischbaren Oberteilen und leicht zu reinigender Sohle ausgestattet.
113.42 €
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
---|---|
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Easy Twist Außensohle |
Zehenform | Zehenkappe aus Stahl |
Produkttyp | Vielseitige Sicherheitsschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10265774
|
Emma Safety Footwear
MM73156040 |
40 |
113.42 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10092134
|
Emma Safety Footwear
MM73156041 |
41 |
113.42 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10546544
|
Emma Safety Footwear
MM73156043 |
43 |
113.42 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10473234
|
Emma Safety Footwear
MM73156045 |
45 |
113.42 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10292035
|
Emma Safety Footwear
MM73156046 |
46 |
113.42 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10527504
|
Emma Safety Footwear
MM73156048 |
48 |
113.42 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Obermaterial aus vollkörnigem Leder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
GripForce Easy Twist Außensohle | |
Vielseitige Sicherheitsschuhe |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Zehenkappe aus Stahl |