Learn More
Ripasudil Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30419920
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419920 25 mg -
30412026 10 mg 10 Milligramm
30427570 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR51790025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934400-38-1
Summenformel C15 H18 F N3 O2 S . 2[HCl]
Molekulargewicht (g/mol) 396.3076
Synonym Isoquinoline, 4-fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]-, hydrochloride (1:2), (S)-4-Fluoro-5-((2-methyl-1,4-diazepan-1-yl)sulfonyl)isoquinoline dihydrochloride, 4-Fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]isoquinoline dihydrochloride, Ripasudil dihydrochloride, (2S)-1-[(4-Fluoro-5-isoquinolinyl)sulfonyl]hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride
IUPAC-Name 4-fluoro-5-[[(2S)-2-methyl-1,4-diazepan-1-yl]sulfonyl]isoquinoline;hydrochloride
SMILES Cl.Cl.C[C@H]1CNCCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cncc(F)c23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ripasudil Dihydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H18FN3O2S.2ClH/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14;;/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3;2*1H/t11-;;/m0../s1
Formelmasse 395.0637