missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK1/RIP1 Antibody (OTI2D6), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18105007 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18105007 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18105007 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273911AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RIPK1/RIP1 Monoclonal specifically detects RIPK1/RIP1 in Human, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RIPK1/RIP1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2D6
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP
Gensymbole RIPK1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 133-422 of human RIPK1/RIP1 (NP_003795) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Apoptosis, Necroptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8737.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.