Learn More
RIPK5 Recombinant Human Protein
RIPK5 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV4678
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10728415
  • 632.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
RIPK5 is a serine⁄threonine kinase that is involved in cell activation, proliferation, differentiation, and apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_056190.1
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
RIPK5 Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
RIPK5 Recombinant Human Protein
RIPK
26nmoles of phosphate transferred to myelin basic protein (MBP) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 13.3μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
85% by SDS-PAGE
0.46mg/mL
132.7kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
RIPK5, DustyPK
RIPK5 was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM HEPES (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 100μM ATP, 667μg/mL myelin basic protein (MBP) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
RIPK5 Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase