Learn More
Ritiometan, TRC
Artikelnummer. 30421647
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421647 1 g
30418169 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR5342501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34914-39-1
Summenformel C7 H10 O6 S3
Molekulargewicht (g/mol) 286.35
Synonym Acetic acid, 2,2',2' '-[methylidynetris(thio)]tris- (9CI), Acetic acid, S,S',S' '-methenyltris[mercapto- (1CI), Ritiometan
IUPAC-Name 2-[bis(carboxymethylsulfanyl)methylsulfanyl]acetic acid
SMILES OC(=O)CSC(SCC(=O)O)SCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ritiometan
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O6S3/c8-4(9)1-14-7(15-2-5(10)11)16-3-6(12)13/h7H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 285.964