Learn More
Tocris Bioscience™ Ritonavir
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18766919
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18766919 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18766919 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5856/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor
Ritonavir is a HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor (EC50 values are 0.022-0.13 and 0.16 μM, respectively). Blocks the metabolism of protease inhibitors by liver enzyme cytochrome P450-3A4 (CYP3A4). Orally bioavailable. When used in combination with lopinavir, improves outcome in an animal model of MERS-CoV infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Thiazolylmethyl (3 S,4 S,6 S,9 S)-4-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-2,7,10,12-tetraazatridecanoate
CAS 155213-67-5
Synonym ABT-538, A-84538, Abbot 84538
Menge 50 mg
Ziel HIV Protease Inhibitors
Summenformel C37H48N6O5S2
Formelmasse 720.94
Reinheit 98%