Learn More
Rituximab Mouse, FITC, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  ACROBiosystems RIB-FY35c-25ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17136651
  • 358.00 € / 25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rituximab Monoclonal antibody specifically detects Rituximab.
Spezifikation
Spezifikation
Rituximab
FITC
25 μg
Primary
IgG1
Monoclonal
Hybridoma
RUO
-20°C, aviod light