Learn More
Rituximab Mouse, FITC, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
358.00 € - 2455.00 €
Spezifikation
| Antigen | Rituximab |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | FITC |
| Wirtsspezies | Hybridoma |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17136651
|
ACROBiosystems
RIB-FY35c-25ug |
25 μg |
358.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
17126651
|
ACROBiosystems
RIB-FY35c-200ug |
200 μg |
2455.00 €
200 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Rituximab Monoclonal antibody specifically detects Rituximab.Spezifikation
| Rituximab | |
| FITC | |
| RUO | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| IgG1 | |
| -20°C, aviod light |