missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rivastigmin, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30323518
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323518 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30323518 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16815350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rivastigmine
CAS 123441-03-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rivastigmine
Versandbedingung +20°C
Summenformel C14 H22 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, ENA 713 free base, Exelon, Prometax, Rivastach, S-Rivastigmine, SDZ 212-713, [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC-Name [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
Menge 50 mg
Formelmasse 250.1681 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.