Learn More
RLIM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16121-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885624
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RNF12 is a RING-H2 zinc finger protein. It has been shown to be a ubiquitin protein ligase that targets LIM domain binding 1 (LDB1/CLIM), and causes proteasome-dependent degradation of LDB1. This protein and LDB1 are co-repressors of LHX1/LIM-1, a homeodomain transcription factor. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.
Spezifikation
Spezifikation
RLIM
Polyclonal
Unconjugated
RLIM
NY REN 43, R LIM, RING finger protein 12, RLIM, RNF12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
108348168, 19820, 51132
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NVW2, Q9WTV7
RLIM
RLIM Fusion Protein Ag9077
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat