missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RMP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16848243 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16848243 20 μL 20 Mikroliter
16838243 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16848243 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 112771AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The function of the C19orf2 protein remains unknown.The protein encoded by this gene binds to RNA polymerase II subunit 5 (RPB5) and negatively modulates transcription through its binding to RPB5. The encoded protein seems to have inhibitory effects on various types of activated transcription, but it requires the RPB5-binding region. This protein acts as a corepressor. It is suggested that it may require signaling processes for its function or that it negatively modulates genes in the chromatin structure. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

Spezifikation

Antigen RMP
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen URI1
Gen-Zugriffsnummer O94763, Q3TLD5
Gen-Alias C19orf2, NNX3, PPP1R19, Protein NNX3, RMP, RPB5 mediating protein, URI
Gensymbole URI1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RMP Fusion Protein Ag1789
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 19777, 8725
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.