Learn More
Tocris Bioscience™ RN 1 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001995
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001995 10 mg 10 Milligramm
30002007 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001995 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4977/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LSD1 inhibitor
Potent lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor (IC50 = 70 nM). Exhibits selectivity for LSD1 over MAO-A and MAO-B (IC50 values are 0.51 and 2.79 μM for MAO-A and MAO-B, respectively). Impairs long-term, but not short-term memory in mice. Brain penetrant following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C23H29N3O2·2HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RN 1 dihydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 452.42