missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNA Polymerase II/POLR2A, p Ser2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18717033 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18717033 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18717033 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1001805

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 13 publications

RNA Polymerase II/POLR2A Polyclonal specifically detects RNA Polymerase II/POLR2A in Human, Mouse, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Single Cell Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RNA Polymerase II/POLR2A (p Ser2)
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunoprecipitation 2-10 mg/mg, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, Single Cell Western 100 ug/mL
Zusammensetzung TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P24928
Gen-Alias DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kdsubunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, EC 2.7.7.48, EC 2.7.7.6, hRPB220, hsRPB1, MGC75453, POLR2, POLRA, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A (220kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, RNA Pol 2, RNA Polymerase 2, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RPB1, RPBh1, RpIILS, RPO2, RPOL2
Gensymbole POLR2A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Immunogen for this antibody was a phosphorylated synthetic peptide, which represented a portion of human RNA Polymerase II (GeneID 5430) around serine 2 of the C-terminal repeat YSPTSPS.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, Epigenetics, microRNA, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5430
Testspezifität RNA Polymerase 2 Phosphospecific [Ser2]
Zielspezies Human, Mouse, Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.