missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNA-Natriumsalz, aus Hefe, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15875468 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15875468

Marke: Thermo Scientific J21190.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 73049-77-1

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73049-77-1
Synonym Ribonucleic acid, sodium salt

Spezifikation

Chemischer Name oder Material RNA Sodium Salt
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffflasche

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt