Learn More
RNase/DNase-freies Wasser, MP Biomedicals™ ,500 ml
71.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser |
Namenshinweis | Nicht DEPC-behandelt |
CAS | 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
Summenformel | H2O |
Synonym | Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
IUPAC-Name | Oxidan |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |