Learn More
RNASE3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen RNASE3
Konzentration 0.32 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
55338-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
55338-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ECP (eosinophil cationic protein), also known as RNS3 or RNASE3 (ribonuclease,RNase A family, 3), is a 160 amino acid potent cytotoxic secretory protein that belongs to the pancreatic ribonuclease family. ECP localizes to the granule matrix of the eosinophil and is involved in the immune response system. ECP is a cytotoxin, neurotoxin and helminthotoxin that is secreted by activated human eosinophils. ECP exhibits anti-parasitic, antibacterial and ribonucleolytic activities. It has been suggested that ECP induces the neurotoxic effect known as the Gordon phenomenon, a syndrome manifested by ataxia, muscular rigidity, paralysis and tremor that may lead to death. ECP is considered a marker of eosinophilic inflammation and high levels have been found in cases of active asthma and other allergic diseases.
Spezifikation
Spezifikation
RNASE3
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O35290, P12724
53876, 6037
Peptide
Primary
-20°C
RNASE3
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ECP, Eosinophil cationic protein, Ribonuclease 3, RNase 3, RNASE3, RNS3
Ear3, RNASE3
IgG
Antigen Affinity Chromatography