Learn More
RNASEH2A Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00010535-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185262
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
12-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH11748
Solution
10535
RNASEH2A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RNASEH2A
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
58.63
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MDLSELERDNTGRCRLSSPVPAVCRKEPCVLGVDEAGRGPVLGPMVYAICYCPLPRLADLEALKVADSKTLLESERERLFAKMEDTDFVGWALDVLSPNLISTSMLGRVKYNLNSLSHDTATGLIQYALDQGVNVTQVFVDTVGMPETYQARLQQSFPGIEVTVKAKADALYPVVSAASICAKVARDQAVKKWQFVEKLQDLDTDYGSGYPNDPKTKAWLKEHVEPVFGFPQFVRFSWRTAQTILEKEAEDVIWEDSASENQEGLRKITSYFLNEGSQARPRSSHRYFLERGLESATSL
AGS4|JUNB|RNASEHI|RNHIA|RNHL
RNASEH2A