Learn More
Tocris Bioscience™ RNB 61
Artikelnummer. 30281235
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30281235 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30281235 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 8835/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly potent and selective CB2R agonist
RNB 61 is a highly potent and selective cannabinoid CB2 receptor (CB2R) agonist (Ki = 0.57 nM). RNB 61 shows >5000-fold selectivity for hCB2R over hCB1R. In vivo, RNB 61 inhibits the FSK-induced cAMP formation on mouse, rat, and dog CB2Rs (EC50 values ranging from 0.13 to 1.86 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(3E)-5-tert-Butyl-2-(cyclobutylmethyl)-1-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ylidene]-2-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-5-(trifluoromethyl)benzamide
CAS 1217403-51-4
Menge 10 mg
Ziel Cannabinoid R2/CB2 Agonists
Summenformel C25H34F3N3O3
Reinheit 0.97