Learn More
RNF130 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18319230 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18319230 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18319230 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2834540.1ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RNF130 Polyclonal specifically detects RNF130 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RNF130
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Alias E3 ubiquitin-protein ligase RNF130, EC 2.1.1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, g1-related zinc finger protein, G1RZFP, GOLIATH, Goliath homolog, GP, H-Goliath, MGC117241, MGC99542, ring finger protein 130MGC138647
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human RNF130
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55819
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified