missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF212 Antibody (5H3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18520542 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18520542 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18520542 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00285498M01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RNF212 Monoclonal antibody specifically detects RNF212 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RNF212
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 5H3
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_919420
Gen-Alias FLJ38841, FLJ42587, hypothetical protein LOC285498, MGC120227, MGC120228, ring finger protein 212, ZHP3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RNF212 (NP_919420, 133 a.a. ∽ 232 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. IKSSVSTKPHGCLLPPHSSAPDRLESMEVDLSPSPIRKSEIAAGPARISMISPPQDGRMAPCARRVCHFQRFTMFLHRRLSSLAAPPSVQFWKARGTHQL
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 285498
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.