missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF219 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 24988-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883505

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

RNF219 (Ring Finger Protein 219, C13orf7) is a Protein Coding gene.
Spezifikation

Spezifikation

RNF219
0.48 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5W0B1
C13orf7, ring finger protein 219, RNF219
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
79596
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Unconjugated
RNF219
Liquid
RNF219
RNF219 Fusion Protein Ag21767
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation