Learn More
RNF219 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RNF219 |
---|---|
Konzentration | 0.48 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883505
|
Proteintech
24988-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873505
|
Proteintech
24988-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
RNF219 (Ring Finger Protein 219, C13orf7) is a Protein Coding gene.Spezifikation
RNF219 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5W0B1 | |
79596 | |
RNF219 Fusion Protein Ag21767 | |
Primary | |
-20°C | |
RNF219 |
0.48 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C13orf7, ring finger protein 219, RNF219 | |
RNF219 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |