missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF34 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30516349 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30516349 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30516349 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338556DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RNF34 Polyclonal antibody specifically detects RNF34 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RNF34
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CARP1, Caspase regulator CARP1, Caspases-8 and -10-associated RING finger protein 1, E3 ubiquitin-protein ligase RNF34, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ21786, FYVE-RING finger protein Momo, hRFI, Human RING finger homologous to inhibitor of apoptosis protein, RFI, RIF, RIFF, ring finger protein 34CARP-1, RING finger protein RIFF
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human RNF34 (NP_079402.2).,, Sequence:, MKAGATSMWASCCGLLNEVMGTGAVRGQQSAFAGATGPFRFTPNPEFSTYPPAATEGPNIVCKACGLSFSVFRKKHVCCDCKKDFCSVCSVLQENLRRCSTCHLLQETAFQRPQLMRLKVKDLRQYLILRNIPIDTCREKEDLVDLVLCHHGLGSEDDMDTSSLNSSRSQTSSFFTRSFFSNYTAPSATMSSFQGELMDGDQTSRSGVPAQVQSEITSAN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80196
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.