missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ro 61-8048, Tocris Bioscience™

Potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 325410

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412664

  • 264.60 € / 10 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Potent and competitive kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase; KMO) inhibitor (Ki = 4.8 nM, IC50 = 37 nM). Increases kynurenic acid levels to concentrations that antagonize the glycine site of NMDA receptors. Brain penetrant and exhibits antidystonic, anticonvulsant and neuroprotective activities.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

199666-03-0
421.442
3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl thiazol-2-yl benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-1,3-thiazol-2-yl benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitro-phenyl-thiazol-2-yl-benzenesulfonamide, 7zr, ro hplc, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-1,3-thiazol-2-y, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-2-thiazolyl-benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-2-thiazolyl benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-1,3-thiazol-2-yl benzene-1-sulfonamide
CHEBI:34953
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=NC(=CS2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])OC
C17H15N3O6S2
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
5282337
3,4-dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzenesulfonamide

Spezifikation

10mg
199666-03-0
3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl thiazol-2-yl benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-1,3-thiazol-2-yl benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitro-phenyl-thiazol-2-yl-benzenesulfonamide, 7zr, ro hplc, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-1,3-thiazol-2-y, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-2-thiazolyl-benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-2-thiazolyl benzenesulfonamide, 3,4-dimethoxy-n-4-3-nitrophenyl-1,3-thiazol-2-yl benzene-1-sulfonamide
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=NC(=CS2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])OC
421.442
CHEBI:34953
>99%
Ro 61-8048
C17H15N3O6S2
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzenesulfonamide
5282337
421.45
Videos
Dokumentation