Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 64-5229
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18024602
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18024602 10 mg 10 Milligramm
18044382 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024602 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2913/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist. Inhibits GTPγ35S binding to mGlu2-containing membranes (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 246852-46-0
Summenformel C17H19Cl2N3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ro 64-5229
Menge 10 mg
Formelmasse 352.26
Reinheit >99%
Molekulargewicht 352.259