Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 64-5229
Beschreibung
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist. Inhibits GTPγ35S binding to mGlu2-containing membranes (IC50 = 0.11 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ro 64-5229 |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 352.26 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 352.259 |