Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 6842262, >98%
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000904
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30000904 10 mg 10 Milligramm
30000739 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30000904 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5913/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent LPA1 antagonist
Potent LPA1 antagonist (IC50 = 25 nM). Exhibits >1,200-fold selectivity for LPA1 over LPA3. Attenuates NHLF human lung fibroblast cell proliferation and contraction in vitro. Also reduces plasma histamine levels in mouse LPA-challenge model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1396006-71-5
Summenformel C28H26N4O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4'-[4-Methyl-5-[[[(1R)-1-phenylethoxy]carbonylamino]-1H-1,2,3-triazol-1-yl][1,1'-biph
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Formelmasse 482.53
Reinheit >98%
Molekulargewicht 482.54