Learn More
Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Beschreibung
- Sterile, Einweg-Pipettenspitzen mit Filter können in Robotersystemen verwendet werden
- Mit Filter, um eine Kontamination des Pipettenarms zu verhindern
- Modelle mit leitfähigen Spitzen erkennen den Flüssigkeitsstand beim Pipettieren leitfähiger Flüssigkeiten
- Gewährleistet reproduzierbare Volumengenauigkeit
- DNase-, RNase- und pyrogenfrei, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 8
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Gray |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für automatische Liquid-Handling-Geräte |
| Format | Hanging Tip Rack |
| Spitzenform | Standard |
| Verpackung | 24 Gestelle × 96 Spitzen |
| Mehr anzeigen |