Learn More
Human ROCK2, GST Tag Recombinant Protein
ROCK2 Recombinant Human Protein
634.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004841 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 90.8 kDa |
Gen-Alias | ROCK2 |
Kinase-Familie | DMPK Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11573517
|
Invitrogen
PV3759 |
10μg |
634.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ROCK2, the predominant ROCK isoform in skeletal muscle, is an important regulator downstream of Rho GTPases.Spezifikation
NP_004841 | |
90.8 kDa | |
DMPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
ROCK2 | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: ACG Group | |
Baculovirus | |
Recombinant, Catalytic |