missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roflumilast-d4, TRC

Artikelnummer. 30420441
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420441 10 mg -
30415386 1 mg -
30414923 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30420441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR63970210MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1398065-69-4
Summenformel C17 D4 H10 Cl2 F2 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 407.232
Synonym N-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide, 3-[(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)methoxy]-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, Roflumilast-d4, Roflumilast-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4)
IUPAC-Name N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide
SMILES [2H]C1([2H])C(COc2cc(ccc2OC(F)F)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl)C1([2H])[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Roflumilast-d4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)/i1D2,2D2
Formelmasse 406.06
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.