Learn More
Ropinirol-d4-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ropinirole-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1330261-37-4 |
| Summenformel | C16H21D4ClN2O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-(Dipropylamino-d4)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one Hydrochloride, 4-[2-(Di-n-propylamino-d4)ethyl]-2(3H)-indolone Hydrochloride, SKF-101468A-d4, Requip-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H/i9D2,10D2; |
| SMILES | O=C1NC2=CC=CC(CCN(C([2H])([2H])CC)C([2H])([2H])CC)=C2C1.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.86 |
| Formelmasse | 300.1906 |