Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ropinirolhydrochlorid
Artikelnummer. 17201162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17201162 1 g 1 Gramm
17211162 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201162 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91374-20-8
Summenformel C16H24N2O·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ropinirolhydrochlorid
Menge 1 g
Schmelzpunkt 241,0 bis 243,0 °C
Formelmasse 296,84
InChI-Schlüssel XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCCN(CCC)CCC1=CC=CC2=C1CC(=O)N2
IUPAC-Name hydrogen 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one chloride
Molekulargewicht (g/mol) 296.84