Learn More
Tocris Bioscience™ Ropinirole
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18712784
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18712784 10 mg 10 Milligramm
18712774 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18712784 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3680/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Selective D2-like agonist
Selective D2-like receptor agonist (D3 > D2 > D4). Causes biphasic spontaneous locomotor activity and contralateral circling in 6-OHDA-lesioned mice. Displays antiParkinsonian activity.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91374-20-8
Summenformel C16H25ClN2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ropinirole
Menge 10 mg
Formelmasse 296.84
Reinheit >99%
Molekulargewicht 296.84