Learn More
Thermo Scientific™ Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 11933952
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11933952 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11933952 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0549B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with this selective medium.
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated). The neutral pH of the medium and the presence of selective agent chloramphenicol helps to suppress the bacterial growth, allowing molds and yeasts to grow. Rose Bengal in the medium is taken up by mold and yeast colonies assisting the enumeration of small colonies1. Rose Bengal also controls the size and height of mold colonies preventing the overgrowth, resulting in improved enumeration and detection.
Verwenden Sie Bengalrot-Chloramphenicol-Agar für die selektive Koloniezahlbestimmung von Schimmelpilzen und Hefe aus Lebensmitteln
  • Einfache Koloniezählung: Bengalrot im Nährboden steuert die Größe und Höhe von Schimmelkolonien, wodurch Überwucherung verhindert und die Zählung der Kolonien erleichtert wird.
  • Selektiv: Geeignet für die Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmitteln, deren zugehörige Flora hauptsächlich aus gramnegativen stäbchenförmigen Bakterien besteht
  • Geeignet für höhere Bebrütungstemperatur und verlängerte Bebrütungsdauer.
Die Auswahl des geeigneten Nährbodens für die Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen hängt stark von der Art der zu untersuchenden Lebensmittel und den darauf vorkommenden Organismen ab2. Bengalrot-Chloramphenicol-Agar wird für frische proteinhaltige Lebensmittel empfohlen, deren assoziierte Flora hauptsächlich aus gramnegativen stäbchenförmigen Bakterien besteht, wobei zu beachten ist, dass Chloramphenicol allein nicht ausreicht, um den bakteriellen Hintergrund zu hemmen. Aufgrund der Stabilität von Chloramphenicol ist Bengalrot-Chloramphenicol-Agar auch dann geeignet, wenn höhere Inkubationstemperaturen von ca. 35 °C über einen längeren Zeitraum erforderlich sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bengalrot-Chloramphenicol-Agar-Basis
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 15,6 l Medium