missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rosin, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7050407
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8050-09-7
C20H30O2
302.46
MFCD00132205
RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8050-09-7
C20H30O2
302.46
MFCD00132205
RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid

Rosin is an ingredient in printing inks, photocopying and laser printing paper, varnishes, adhesives (glues), soap, paper sizing, soda, soldering fluxes and sealing wax. It can be used as a glazing agent in medicines and chewing gum. In industry, rosin is a flux used in soldering. A mixture of pitch and rosin is used to make a surface against which glass is polished when making optical components such as lenses.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rosin
Menge 250 g
Merck Index 14,8266
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, benzene, ether; Insoluble in water
Physikalische Form Pulver/Feststoff

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'