Learn More
Rosin, Gummi, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-191130
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8050-09-7
C20H30O2
302.46
MFCD00132205
RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8050-09-7
C20H30O2
302.46
MFCD00132205
RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rosin, gum
Azidität 163 to 173mg KOH/g
Schmelzpunkt 75.0°C to 81.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 180°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Merck Index 14,8266
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130mg/l (20°C)
Physikalische Form Kristalline Stückchen und Pulver