missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rosuvastatin Lactone, TRC

Artikelnummer. 17954405
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17954405 10 mg 10 Milligramm
17932135 100 mg 100 Milligramm
17920905 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17954405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR70055010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 503610-43-3
Summenformel C22 H26 F N3 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 463.52
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, Rosuvastatin lactone, Rosuvastatin-5S-lactone, N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
IUPAC-Name N-[4-(4-fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethenyl]-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@@H](O)CC(=O)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rosuvastatin Lactone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26FN3O5S/c1-13(2)20-18(10-9-17-11-16(27)12-19(28)31-17)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)32(4,29)30/h5-10,13,16-17,27H,11-12H2,1-4H3/b10-9+/t16-,17-/m1/s1
Formelmasse 463.1577
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.