Learn More
BUCHI ROTAVAP R300 5L VERTICAL 29/32 230V
Erfüllt die höchsten Erwartungen an Komfort und Vielseitigkeit bei den entsprechenden Anwendungen. Buchi™ Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer verfügen über ein modulares Design, das die Erweiterung in ein vollständig integriertes System ermöglicht.
Marke:  BUCHI 11R300251V001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.00000kg
Artikelnummer. 15448394
  • 4526.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
22-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bequeme Entfernung des Kolbens und der Dampfleitung dank des einfach zu nutzenden Combi-Clips™
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
  • Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
  • Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System, einschließlich zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler, je nach Ihren Anforderungen
  • Wahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad
  • Großes Angebot an nützlichem Zubehör erhältlich: sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
  • Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
  • Nachverfolgbarkeit aller Prozessparameter, einschließlich Datenaufzeichnung und Diagrammerstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
  • Sofortwarnung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten im Fall einer Prozess-Abweichung (nur mit Schnittstelle I-300 oder I-300 Pro)
Spezifikation
Spezifikation
CE/CSA
11R300251V001
429 mm; Bad: 275 mm
717 mm; 202 mm
100 bis 240 V
3 kg maximale Kolbenlast, max. Füllkapazität Bad: 5.5 l
20 bis 220 °C
Glasbaugruppe, Dampfkanal, Vakuumdichtung, 1 l-Verdampfungs- und -aufnahmeröhrchen, Liste der Lösungsmittel, Satz Kühlschläuche, Stromkabel, BUCHI COM 6 p-Kommunikationskabel
Vertikaler Kondensator (Kondensator und Auffangkolben sind P+G-beschichtet)
5 l
± 1 °C
50/60 Hz
SJ 29/32 (inkl. Verdampferkolben, Dampfkanal)
Buchi Rotavapor R-300 Rotationsverdampfer mit Heizbad B-305
13.5 Kg; Bad 4.2 kg
606 mm; Bad: 307 mm
10 bis 280 U/min
Allgemeine Laborverdampfung
100W; Bad: 1500 W
Vertica
IP 21
10 bis 50°