Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Silicone Vacuum Tubing
Marke: Carl Roth™ 9742.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Autoclavable | |
Silicone | |
5 m | |
-60°C | |
180°C |
6 mm | |
12 mm | |
3 mm | |
Opaque |