Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Silicone Vacuum Tubing
Marke:  Carl Roth™ 9742.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 13277639
  • 65.07 € / 5 Meter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Autoclavable
Silicone
5 m
-60°C
180°C
6 mm
12 mm
3 mm
Opaque