Learn More
Benchmark Scientific™ RotoBot™ Rotierende Mischer
Spezifikation
Spezifikation
| Drehwinkel | 360° |
| Spannung | 100/240 V |
| Stromstärke | 3 A |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen von 1,5 ml bis 50 ml |
| Röhrchenkapazität | 1,5 bis 50 ml Röhrchen |
| Steckertyp | EU |
| Abmessungen (L x B x H) | 29 x 13.7 x 29.9 cm |
| Display | Digital |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis zu 90 % nicht kondensierend |
| Enthält | 6 x 1,5 ml Halter (2), 1 x 15 ml Halter (2), 1 x 50 ml Halter (2) |