Beschreibung
- Maximale Drehzahl: 2,750 × g (4,400 U/min)
- Rotor mit hoher Kapazität für 20 × 15 ml konische Röhrchen oder 30 × 15 ml Glasröhrchen
- Einsätze für 15 ml-konische Röhrchen und Gummimatten für Glasröhrchen sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor mit 10 Stahlhüllen für 15 ml-Gefäße |
| Max. RZB | 2,750 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 4.400 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse F-35-30-17 |
| Winkel | 45° |
| Enthält | 10 Stahlhülsen für 15-ml-Gefäße, mit 10 Adaptern für konische Röhrchen und 10 Gummimatten für Röhrchen mit rundem Boden |
| Anzahl Plätze | 10 |