Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4x500
Der Rotor mittlerer Kapazität eignet sich für die Verwendung mit der gekühlten 5910R Zentrifuge.
1445.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,2 bis 500 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 4,000 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 5910 R Zentrifuge |
Anzahl Plätze | 4 |
Biocontainment | Aerosoldichte Kappen erhältlich |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15813212
|
Eppendorf™
5895171001 |
Ohne Behälter |
1445.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Ausschwingrotor mittlerer Leistung
- Für Röhrchen, Flaschen und Platten
- Aerosoldichte Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Die gemischte Beladung mit 2 Plattenbechern und 2 Bechern für runde Röhrchen sorgt für größere Vielseitigkeit
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
0,2 bis 500 ml | |
5910 R Zentrifuge | |
Aerosoldichte Kappen erhältlich |
4,000 U/min | |
4 |