Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
24/Karton
Beschreibung
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Angebrachte Kappen aus Polypropylen (PP) mit F217 (PE-Schaum) und PTFE-Auskleidung sind eine ökonomische Alternative zu Thermoset und phenolischen Kappen mit PTFE-Auskleidung
- F217-Auskleidungen bestehen aus 3 Schichten: einem Schaumkern mit niedriger Dichte, der von zwei Schichten Polyethylen (LDPE) eng umschlossen ist
- PTFE/F217-Auskleidungen sind sehr belastbar und besitzen eine starke Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie helfen dabei, die Inhalte von Flaschen oder Gläsern frei von Gerüchen oder Geschmacksstörungen zu halten
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4 oz.) |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 38-400 |
Verschlusstyp | Schraube |
Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
Dispensierung durch den Verschluss | Yes |
Produkttyp | Weithalspackflasche |
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |