Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Round Bottom Culture Tube with PP Cap
Artikelnummer. 11853370
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
18 mm
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11853370 12 mm 100 mm 100 Stück
11863370 16 mm 100 mm 100 Stück
11873370 16 mm 160 mm 100 Stück
11883370 18 mm 180 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11853370 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 90404030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die aus Kalknatronglas bestehenden Kulturröhrchen mit rundem Boden und PP-Kappe eignen sich zum Anlegen von Kulturen. Sie bestehen aus transparentem Kalknatronglas und verfügen über einen runden Boden.
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
  • Rundboden
  • Polypropylen-Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 mL
Länge (metrisch) 100 mm
Material Kalknatronglas
Verpackung 100Pack
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Kulturröhrchen
Bodenform Runden