Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zylinder mit Rundboden, für Mantelgefäße, Rand abgesprengt, Ohne Bedruckung
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
Marke: DWK Life Sciences 210275879
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
DURAN™ Zylinder mit Rundboden überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.- Für Mantelgefäße Rand abgesprengt
- Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
- kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
1/Packung | |
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß | |
185 mm |
ja | |
4,5 mm-Wanddicke | |
Boro 3.3 |