Learn More
Greiner Bio-One Zentrifugenröhrchen aus Polystyrol mit runden Böden und Schraubverschluss
Für die Verwendung bei der Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
566.00 € - 567.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Bodenform | Rund |
Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13047653
|
Greiner Bio-One
186171 |
15 ml | 1000 |
566.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10647161
|
Greiner Bio-One
163177 |
12 ml | 900 |
567.00 €
900 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Polystyrol eignet sich aufgrund seiner hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.Service Plan
Nein
Specifications
Polystyrol | |
Rund | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |