Learn More
Greiner Bio-One Zentrifugenröhrchen aus Polystyrol mit runden Böden und Schraubverschluss
Für die Verwendung bei der Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
Marke:  Greiner Bio-One 186171
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 9.56000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13047653
  • 345.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
21-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polystyrol eignet sich aufgrund seiner hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Spezifikation
Rund
120 mm
Steril
Blue
Polystyrol
100 per bag; 1000/Case
17 mm
2000 x g (Ausschwingrotor), 2500 x g (Festwinkelrotor)
Zentrifugenröhrchen
15 ml
1000